Learn More
DWK Life Sciences Flacons à échantillons à filetage à vis en verre Kimble™ avec bouchon en PTFE
Code produit 15205547 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
4,0 ml
8,0 mL
16,0 mL
Volume (impérial):
1 dr
2,16 dr.
4,32 dr.
Conditionnement:
144 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Volume (impérial) Conditionnement
15205547 8,0 mL 2,16 dr. 144 pièces
17759774 16,0 mL 4,32 dr. 144 pièces
12763067 4,0 ml 1 dr 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15205547 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 60940A8
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.72€
    148.61€ / 144 pièces
    Économisez 13.11€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-12-2026
KIMBLE™ Les fioles d’échantillons de verre vissés avec fermeture en PTFE sont des fioles en verre borosilicate transparent à fond plat pour une utilisation autonome. Fabriquées selon USP les normes Type I et ASTM E438, chaque fiole comprend un capuchon d’urée blanche attaché avec une membrane en caoutchouc blanc à face de PTFE.
La forme cylindrique assure un équilibre solide. Le fond plat facilite la capacité autonome.
  • Fioles d’échantillons en verre borosilicate transparent de forme cylindrique et fond plat pour une stabilité autonome
  • Finition GPI à filetage vissé pour une fermeture sécurisée et résistante aux fuites
  • Fourni avec un bouchon fermé d’urée blanche attaché avec une doublure en caoutchouc blanc à face de PTFE
  • Fabriqué à partir de verre borosilicate à faible extraction, à expansion 33, conforme aux USP exigences de type I et ASTM E438, type I, classe A
  • Le 60940A-4 est conforme aux méthodes de la série EPA 600
  • Conditionnés dans des plateaux ondulés compartimentés
Spécification
Classification A
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau Verre borosilicaté
Pré-fendu No
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 8,0 mL
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 2,16 dr.
Matériau du bouchon PTFE
Type de bouchon Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Quantité 144/Cs.
Marking Spot Non
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité ASTM, type I, classe A
Hauteur (métrique) 63 mm
Type de produit Fiole d’échantillon avec bouchon à vis
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.