Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’analyse de l’eau EPA KIMBLE™, sans bouchon
Product Code. 12703077
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Couleur:
Concluant
Nb par paquet:
144
Unit Size:
144 pièces
432 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volume (métrique) Couleur Nb par paquet unitSize
12703077 20 ml Concluant 144 432 pièces
12713077 30 ml Concluant 144 432 pièces
13080013 40 ml Concluant 144 432 pièces
13111643 60 ml Concluant 144 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12703077 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 60958A4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    479.85€
    408.23€ / 432 pièces
    Économisez 71.62€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-06-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ces flacons EPA à filetage à vis transparents et ambrés pour la collecte et le stockage d’échantillons d’eau sont conformes aux directives pour l’établissement de procédures d’essai pour l’analyse des polluants.
  • Les flacons EPA transparents sont convertis à partir de tubulure en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de type I et les flacons EPA ambrés sont convertis à partir de tubulure en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51, de type I
  • Bien que les flacons ne soient pas pré-nettoyés, ils sont conditionnés dans un module conditionné sous film plastique thermorétracté, lehr-clean, car ils viennent de la fin de la durée de production et sont ensuite placés dans une boîte en carton ondulé
  • Les bouchons à ouverture par le haut et les septa en silicone revêtus de PTFE ou les bouchons à dessus plein en PTFE/caoutchouc blancs sont disponibles séparément
Compliance
Les flacons sont conformes aux directives pour l’établissement de procédures d’essai pour l’analyse des polluants dans l’eau (réf. Méthode de l’EPA américaine 601, 602, 603 et 604).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diamètre (impériale) externe 1,1 in
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 28 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 20 ml
À utiliser avec (application) Pour l’analyse de l’eau
Hauteur (impériale) 2,24 in
Nb par paquet 144
Volume (impérial) 0,67 oz.
Type de bouchon Bouchon à vis
Certifications/Conformité EPA 601, 602, 603, 604
Hauteur (métrique) 57 mm