Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’analyse de l’eau EPA KIMBLE™, sans bouchon
Code produit 13111643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
20 ml
30 ml
40 ml
60 ml
Couleur:
Concluant
Nb par paquet:
144
Conditionnement:
144 pièces
432 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Nb par paquet Conditionnement
13111643 60 ml Concluant 144 144 pièces
12703077 20 ml Concluant 144 432 pièces
12713077 30 ml Concluant 144 432 pièces
13080013 40 ml Concluant 144 432 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 13111643 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 60958A16
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    626.85€
    531.75€ / 144 pièces
    Économisez 95.10€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-09-2027
Ces flacons EPA à filetage à vis transparents et ambrés pour la collecte et le stockage d’échantillons d’eau sont conformes aux directives pour l’établissement de procédures d’essai pour l’analyse des polluants.
  • Les flacons EPA transparents sont convertis à partir de tubulure en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 33 de type I et les flacons EPA ambrés sont convertis à partir de tubulure en verre borosilicaté à coefficient de dilatation 51, de type I
  • Bien que les flacons ne soient pas pré-nettoyés, ils sont conditionnés dans un module conditionné sous film plastique thermorétracté, lehr-clean, car ils viennent de la fin de la durée de production et sont ensuite placés dans une boîte en carton ondulé
  • Les bouchons à ouverture par le haut et les septa en silicone revêtus de PTFE ou les bouchons à dessus plein en PTFE/caoutchouc blancs sont disponibles séparément
Compliance
Les flacons sont conformes aux directives pour l’établissement de procédures d’essai pour l’analyse des polluants dans l’eau (réf. Méthode de l’EPA américaine 601, 602, 603 et 604).
Spécification
Diamètre (impériale) externe 1,18 in
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Matériau Verre borosilicaté
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 60 ml
À utiliser avec (application) Pour l’analyse de l’eau
Hauteur (impériale) 4,84 in
Nb par paquet 144
Volume (impérial) 2,02 oz.
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 432/Cs.
Marking Spot No
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EPA 601, 602, 603, 604
Hauteur (métrique) 123 mm
Conservateur None
Type de produit Vial