Learn More
DWK Life Sciences Laveurs de tubes RMN Kimble™ KIMAX™ 5 positions
Code produit 14820422 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes de 5 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
14820422 Tubes de 5 mm de diamètre 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 14820422 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 8970330005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00€
    740.43€ / 1 pièces
    Économisez 214.57€
    22% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-07-2027
Ces laveurs complets à cinq positions utilisent une tubulure en PTFE flexible et une source de vide (non incluse) pour diriger un flux d’alimentation de solvant de lavage afin de nettoyer soigneusement l’intérieur des tubes RMN de 7 et 8 po.
  • Deux tailles disponibles pour les tubes de 3 et 5 mm de diamètre
  • Les deux tailles sont fournies avec un flacon de réservoir en 1 L
  • Toutes les pièces mouillées sont fabriquées en PTFE résistant aux produits chimiques ou en verre borosilicaté
  • Un joint torique s’enfile sur chaque tube pour former un joint étanche au vide avant que les tubes ne soient positionnés pour le nettoyage
  • Grâce à une simple torsion, la vanne de lavage peut être configurée pour laver puis sécher
  • Les cycles peuvent être répétés ou les tubes nettoyés peuvent être retirés immédiatement pour utilisation
Spécification
Matériau PTFE ou verre borosilicaté
Type de produit Laveur de tubes RMN
À utiliser avec (équipement) Tubes de 5 mm de diamètre