Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture à baffles Kimble™ KIMAX™
Description
Pour la fermentation, la croissance en culture cellulaire et les procédures d’ingénierie génétique
- Le fond à baffles fournit un mélange, une aération et un échange gazeux supérieurs
- Dia. ext. du col :25 mm (1 po) pour une taille de 125 ml ; tous les autres sont des dia. ext. du col de : 38 mm (11/2 po)
Spécification
Spécification
| Diamètre (impériale) externe | 1,5 in |
| Diamètre (métrique) de la base | 82 mm |
| Capacité (métrique) | 250 à 380 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Flacons pour culture cellulaire sur membrane idéaux pour la production d’anticorps et de protéines, pour les cultures adhérentes |
| À utiliser avec (équipement) | Vibrateurs rotatifs et alternatifs |
| Hauteur (impériale) | 6 in |
| Hauteur (métrique) | 14,2 cm |
| Type de goulot | Delong |
| Type de produit | Flasque shaker |
| Afficher plus |