Learn More
DWK Life Sciences Récipient de test de dissolution Kimble™ KIMAX™
Code produit 15103006
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15103006 160 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15103006 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 337301000
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Pour les tests de dissolution de la biodisponibilité des médicaments
  • En verre borosilicaté
  • Fond rond
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Test de dissolution de la biodisponibilité des médicaments
Longueur (métrique) 160 mm
Type de produit Récipient de test de dissolution
Diamètre (métrique) externe 108 mm