Learn More
DWK Life Sciences Béchers à usage intensif KIMAX™
Code produit 31781809 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
8 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31781809 2000 ml 8 pièces
11756333 250 ml 12 pièces
11780694 400 ml 12 pièces
31781806 1000 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes avec gradients thermiques ou sans agitation.
Code produit 31781809 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 140052000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes avec gradients thermiques ou sans agitation.
Un bécher robuste pour une durée de vie prolongée
  • Avec bec verseur
  • Avec pastille de marquage
  • Possèdent des graduations blanches pour un volume approximatif
  • Précis à ±5 %
  • Parois épaisses et uniformes avec une épaisseur de paroi supplémentaire dans le rebord supérieur façonné
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type II.
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (impériale) 67,62 oz.
Diamètre (impériale) externe 5,11 in
Diamètre (métrique) externe 13 cm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale
Plage de graduations 200 à 1800 ml
Hauteur (impériale) 7,48 in
Hauteur (métrique) 19 cm
Comprend Bec verseur
Incréments 200 ml
Type d’étiquette Marquage à finition mate
Quantité Boîte de 4
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable No
Graduated Oui
Certifications/Conformité USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Échelle double blanche
Modèle Paroi robuste