Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubes en verre borosilicaté réutilisables Kimble™ KIMAX™ à bord lisse
Code produit 11302510 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 mm
25 mm
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
Capacité (métrique):
0,7 mL
55 mL
Conditionnement:
288 pièces
720 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) Conditionnement
11302510 6 mm 50 mm 0,7 mL 720 pièces
16355805 25 mm 150 mm 55 mL 288 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302510 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 45060650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    263.55€
    215.24€ / 720 pièces
    Économisez 48.31€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Pas de pastille de marquage
  • Les tubes de culture en verre KG-33 sont dotés d’un rebord supérieur poli au feu et de parois d’épaisseur uniforme pour un transfert de chaleur optimal et une résistance chimique maximale
  • Conçus conformément aux spécifications de la nor
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E982, type IV
Type de conception unie
Capacité (métrique) 0,7 mL
Longueur (métrique) 50 mm
Matériau Verre borosilicaté
Forme Cylindrical
Type d’étiquette Aucun
Stérilité Non-sterile
Autoclavable Not Autoclavable
Graduated No
Diamètre (métrique) 6 mm
Type de produit Tube en verre réutilisable