Learn More
DWK Life Sciences Tubes en verre borosilicaté réutilisables Kimble™ KIMAX™ à bord lisse
Code produit 16355805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
6 mm
25 mm
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
Capacité (métrique):
0,7 mL
55 mL
Conditionnement:
288 pièces
720 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Longueur (métrique) Capacité (métrique) unitSize
16355805 25 mm 150 mm 55 mL 288 pièces
11302510 6 mm 50 mm 0,7 mL 720 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16355805 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4506025150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    634.84€
    371.77€ / 288 pièces
    Économisez 263.07€
    41% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pas de pastille de marquage
  • Les tubes de culture en verre KG-33 sont dotés d’un rebord supérieur poli au feu et de parois d’épaisseur uniforme pour un transfert de chaleur optimal et une résistance chimique maximale
  • Conçus conformément aux spécifications de la nor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM E982, type IV
Type de conception unie
Capacité (métrique) 55 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Verre borosilicaté
Type d’étiquette Aucun
Diamètre (métrique) 25 mm