Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Tubes en verre borosilicaté réutilisables Kimble™ KIMAX™ avec extrémité lisse et pastille de marquage
Description
Avec pastille de marquage en céramique blanche durable
- Rebord supérieur poli au feu
- Parois d’épaisseur uniforme pour un transfert de chaleur optimal et une résistance chimique maximale
- Les tubes de culture en verre KG-33 sont dotés d’un rebord supérieur poli au feu et de parois d’épaisseur uniforme pour un transfert de chaleur optimal et une résistance chimique maximale
- Conçus conformément aux spécifications de la norme ASTM™ E982, exigences de type IV
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM E982, type IV |
| Type de conception | unie |
| Capacité (métrique) | 4 mL |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Cylindrical |
| Type d’étiquette | Pastille de marquage |
| Stérilité | Non-sterile |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Afficher plus |