Learn More
DWK Life Sciences Adaptateurs pour tubulure et raccords de chromatographie Kimble™ Kontes™
Code produit 12993521
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
CTFE
Nylon
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
12993521 Nylon 1 pièce
11802923 CTFE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12993521 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 9539190014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.14€
    11.13€ / 1 pièces
    Économisez 3.01€
    21% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 21-01-2027
KIMBLE™ Les raccords chromatographies KONTES™ et les adaptateurs de tubulure relient les tubes et les raccords d’extrémité des colonnes CHROMAFLEX. Disponibles en CTFE, PTFE ou Nylon, ces adaptateurs disposent de finesses filetées olive et vissées pour un assemblage fiable des systèmes de chromatographie.
  • Fabriqué en CTFE, PTFE ou Nylon pour la compatibilité chimique entre applications chromatographiques
  • Conçu pour relier les tubes et les raccords d’extrémité des colonnes CHROMAFLEX
  • Disposez de finitions olive et filetage pour des connexions sécurisées et résistantes aux fuites
  • Compatible avec les configurations de barbes filetage à tuyau 1/4-28
Spécification
Type Adaptateur
Diamètre du filetage M1/4-28
À utiliser avec Colonne de chromatographie
Matériau Nylon