Learn More
DWK Life Sciences Broyeur de tissus stériles en système fermé Kimble™ Kontes™ (pointe moulée)
Description
Includes
Entièrement assemblés, pilons remplis de verre à 30 %, tubes à échantillons avec bouchons et étiquettes adhésives.
Minimise le risque de contact personnel avec les échantillons
- Les tissus sont broyés dans un récipient scellé
- Les pilons étroits éliminent le risque de débordement de l’échantillon
- La surface abrasive moulée sur la pointe du pilon ne laisse aucun sédiment empêcher l’examen des échantillons
- Stérilisés par irradiation aux rayons gamma dans des emballages en PEHD faciles à ouvrir
- Les broyeurs de tissus CS2 ont une pointe vitrifiée pour un broyage plus agressif des échantillons difficiles
- Pilons en polypropylène et tubes à échantillons coniques avec bouchons pleins en PEHD
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,5 oz |
| Capacité (métrique) | 15 mL |
| Comprend | Entièrement assemblé, pilon en polypropylène rempli de verre à 30 %, tube à échantillons conique en polypropylène avec bouchon plein en PEHD et étiquette adhésive |
| Matériau | Polypropylène |
| Stérilité | Stérile |