Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour tissus Kimble™ Kontes™ Duall™
Sfoglia Tutto DWK Life Sciences ProdottiDescrizione
Les surfaces coniques et cylindriques combinées améliorent l’efficacité du broyage
- Peut être motorisé
- Choisissez entre un tube en verre dépoli ou en verre lisse avec un pilon en PTFE monté sur une tige en acier inox
- Les tubes et les pilons interchangeables offrent un espace de broyage de 0,004 à 0,006 in (0,10 à 0,15 mm)
Specifica
Specifica
| Capacité (impériale) | 0,16 oz |
| Dégagement (impériale) | 0,004 à 0,006 in |
| Dégagement (métrique) | de 0,1 à 0,15 mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 6mm |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,23 in |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les tissus conjonctifs tels que les muscles, le cœur et les poumons |
| Comprend | Pilon en PTFE et tube en verre |
| Longueur (impériale) de l’arbre | 8,97 in |
| Longueur (impériale) du tube | 5,9 in |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?