Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs pour tissus Kimble™ Kontes™ Duall™
Description
Les surfaces coniques et cylindriques combinées améliorent l’efficacité du broyage
- Peut être motorisé
- Choisissez entre un tube en verre dépoli ou en verre lisse avec un pilon en PTFE monté sur une tige en acier inox
- Les tubes et les pilons interchangeables offrent un espace de broyage de 0,004 à 0,006 po (0,10 à 0,15 mm)
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,03 oz. |
| Dégagement (impériale) | 0,004 à 0,006 in |
| Dégagement (métrique) | de 0,1 à 0,15mm |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 6mm |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,23 in |
| Capacité (métrique) | 1 ml |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les tissus conjonctifs tels que les muscles, le cœur et les poumons |
| Comprend | Pilon et tube en verre dépoli |
| Longueur (impériale) de l’arbre | 6,1 in |
| Longueur (impériale) du tube | 3,14 in |
| Afficher plus |