Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
- Verre borosilicaté durable
- Avec des adaptateurs de débit
- Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
- Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
- Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
- Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
- Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
- Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Spécification
Spécification
| Pression max. | 14,5 psi |
| Porosité | 20 μm |
| Capacité de colonne | 16 ml |
| Longueur (métrique) | 200 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté de type I, classe A |
| Matériau de support | HDPE |
| Types de connecteurs | Luer-Lock mâle |
| Zone transversale | 0,79cm3 |
| Méthode de stérilisation | 2N NaOH ou éthanol à 100 % |
| Gamme de température (métrique) | 0 à 50 °C |
| Afficher plus |