Learn More
DWK Life Sciences Colonnes économiques Kimble™ Kontes™ FlexColumn™
Code produit 12983341
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
200 mm
300 mm
500 mm
Capacité de colonne:
4 ml
8 ml
16 ml
24 ml
40 ml
Quantité:
10/boîte
Chaque
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Capacité de colonne Quantité Conditionnement
12983341 300 mm 24 ml Chaque 1 pièce
12903351 500 mm 40 ml Chaque 1 pièce
12923341 100 mm 8 ml Chaque 1 pièce
11792354 500 mm 40 ml 10/boîte 10 pièces
11782354 300 mm 24 ml 10/boîte 10 pièces
12963341 200 mm 16 ml Chaque 1 pièce
11772354 200 mm 16 ml 10/boîte 10 pièces
11762354 100 mm 8 ml 10/boîte 10 pièces
12903341 50 mm 4 ml Chaque 1 pièce
11752354 500 mm 4 ml 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 12983341 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4204011030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.66€
    31.30€ / 1 pièces
    Économisez 7.36€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 25-03-2027
Idéales pour une utilisation avec les systèmes FPLC™, les pompes péristaltiques ou l’écoulement par gravité à 15 psi
Utilisez ces colonnes avec les milieux d’échange d’ions, d’affinité, de filtration sur gel et d’interaction hydrophobe.
  • Verre borosilicaté durable
  • Avec des adaptateurs de débit
  • Les extrémités rodées de précision des colonnes offrent une étanchéité parfaite à l’aide de bouchons afin d’éviter toute fuite ou “fluage” sous pression
  • Le bouchon du réservoir fileté et facile à retirer ne saute pas sous l’effet de la pression
  • Le réservoir peut accueillir des entonnoirs auxiliaires et des réservoirs en verre
  • Raccords d’entrée et de sortie Luer-Lock en PP
  • Le support du lit est doté d’un disque en PE de 20 μm qui retient la plupart des milieux de culture pour la chromatographie aqueuse à basse pression
  • Les colonnes sont compatibles avec des adaptateurs de débit pour régler la hauteur du lit des colonnes Flex-Column (adaptateurs à commander séparément)
Spécification
Pression max. 14,5 psi
Porosité 20 μm
Capacité de colonne 24 ml
Longueur (métrique) 300 mm
Matériau Verre borosilicaté de type I, classe A
Matériau de support HDPE
Types de connecteurs Luer-Lock mâle
Zone transversale 0,79cm3
Méthode de stérilisation 2N NaOH ou éthanol à 100 %
Gamme de température (métrique) 0 à 50 °C
Quantité Chaque
À utiliser avec (application) Échange d’ions, affinité, filtration sur gel et milieux d’interaction hydrophobes
“End-capped” Oui
Type Colonne de chromatographie économique
Diamètre (métrique) interne 10 mm