Learn More
DWK Life Sciences KIMBLE™ KONTES™ MIDI-VAP 4000 Distillation Glassware Component, Reaction Tube
Code produit 16577279 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de cyanure MIDI-VAP 4000
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
16577279 Système de cyanure MIDI-VAP 4000 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16577279 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4794550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    99.30€
    93.72€ / 1 pièces
    Économisez 5.58€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 12-02-2027
Genuine replacement and optional components for the MIDI-VAP 4000 Distillation Apparatus, supporting ammonia, phenol, and cyanide distillation workflows.
Component parts for both ammonia and phenol distillation system
  • À utiliser avec l'appareil de distillation MIDI-VAP 4000
Spécification
Comprend Tous les raccords
À utiliser avec (application) Systèmes de distillation
Type Tube de réaction/absorption
Capacité 1,6 oz., 50 ml
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (équipement) Système de cyanure MIDI-VAP 4000
Joint conique standard 29/42
Capacité (impériale) 1,6 oz.