Learn More
DWK Life Sciences Microtubes Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Code produit 17700888 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,5 ml
1,5 ml
Matériau:
Polypropylène
Sans DNAse, sans RNAse, apyrogène
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Conditionnement
17700888 0,5 ml Sans DNAse, sans RNAse, apyrogène 100 pièces
14824171 1,5 ml Polypropylène 500 pièces
13111074 1,5 ml Sans DNAse, sans RNAse, apyrogène 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17700888 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 7495100590
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.42€
    48.06€ / 100 pièces
    Économisez 6.36€
    11% de réduction
Expédition estimée: 12-03-2027
Pour une utilisation avec le pilon Pellet Pestle
  • Choisissez entre le modèle en polypropylène autoclavable ou le modèle en matériel sans RNase, DNase et pyrogène (fabriqué dans des conditions de salle blanche M5.5 [classe 10 000])
  • Emballage individuel
Spécification
Capacité (impériale) 0,01 oz
Capacité (métrique) 0,5 ml
Matériau Sans DNAse, sans RNAse, apyrogène
Type de produit Microtube
Exempt de DNase Oui