Learn More
DWK Life Sciences Broyeurs Potter-Elvehjem pour tissus Kimble™ Kontes™
Description
Avec pilon en PTFE cannelé et tube gradué
- Les dentelures radiales sur la partie inférieure du pilon en Les stries radiales sur la partie inférieure du pilon en PTFE permettent de créer un homogénat dans la partie cylindrique du tube
- Arbre du pilon en acier inox
- Graduations incrustées dans le tube en verre
- Les tubes et les pilons sont interchangeables
Spécification
Spécification
| Dimensions | 22 |
| Diamètre (impériale) de l’arbre | 0,23 in |
| Diamètre (métrique) de l’arbre | 6mm |
| Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Type de produit | Pilon et tube gradué |
| Graduations | 2 à 25 ml |
| Longueur (impériale) du pilon | 8,85 in |
| Longueur (métrique) du pilon | 225mm |
| Longueur (impériale) du tube | 6,2 in |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?