Learn More
DWK Life Sciences Vaporisateurs de réactifs Kimble™ Kontes™ à filetage rodé
Code produit 11773143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
Diamètre (métrique) externe:
5 cm
Joint conique standard:
19/22
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Joint conique standard Conditionnement
11773143 50 ml 5 cm 19/22 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11773143 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4225300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Pour une pulvérisation uniforme des réactifs de visualisation pour la TLC et la chromatographie sur papier ; à utiliser avec tous les réactifs de TLC standard et la plupart des liquides corrosifs
  • Le liquide ne touche que le flacon et la tête de pulvérisation en verre borosilicaté non réactif
  • La connexion tête-à-flacon du pulvérisateur consiste en un filetage rodé conique standard, un bouchon de connexion et un anneau de desserrage
  • Actionner le pulvérisateur à une pression de 3 à 5 psi (0,021 à 0,035 MPa)
  • Ajustez la pulvérisation en modifiant la position de votre pouce sur l’évent
  • Autoclavables (après le bouchon, l’anneau de desserrage et le joint torique sont retirés)
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Capacité (impériale) 1,69 oz.
Capacité (métrique) 50 ml
Raccordements Filetage rodé, bouchon de connexion, anneau de desserrage
Matériau Verre
Quantité 1/boîte
Type Vaporisateur de réactif CCM
À utiliser avec (application) Pour fournir une pulvérisation uniforme des réactifs de visualisation pour la CCM et la chromatographie sur papier
À utiliser avec (équipement) Réactifs de CCM standard et la plupart des liquides corrosifs
Pression de fonctionnement 3 à 5 psi
Joint conique standard 19/22
Hauteur (impériale) 6,85 in
Hauteur (métrique) 17,4 cm
Diamètre (impériale) externe 1,96 in
Diamètre (métrique) externe 5 cm