Learn More
DWK Life Sciences Cuves de développement CCM cylindriques Kimble™ Kontes™
Code produit 12746728 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau du bouchon:
Verre
Capacité:
Plaque de 5 x 10 cm (L x l)
Quantité:
1/boîte
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau du bouchon Capacité Quantité Conditionnement
12746728 Verre Plaque de 5 x 10 cm (L x l) 1/boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12746728 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 4161701120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.34€
    84.62€ / 1 pièces
    Économisez 18.72€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-05-2027
Cuves cylindriques en verre pour le développement de plaques de 5 x 10 cm (2 x 3,9 in ) et 5 x 20 cm (2 x 7,9 in )
Ces cuves fournissent une saturation maximale en phase vapeur avec une quantité minimale de solvant
Spécification
Matériau du bouchon Verre
Matériau Verre borosilicaté
Quantité 1/boîte
Type Cuve de développement CCM cylindrique
À utiliser avec (application) Assure une saturation de phase de vapeur maximale avec une quantité minimale de solvant
Capacité Plaque de 5 x 10 cm (L x l)
Forme Cylindrique