Learn More
DWK Life Sciences Bouchons phénoliques Kimble™ avec joints en pâte / vinyle
Description
- Combinaison économique de capuchons et de liner polyvalent
- Bonne résistance chimique aux acides doux, aux alcalis, aux alcools, aux solutions aqueuses, aux huiles et aux solvants
- Matériau spécialement formulé pour la capsule phénolique
- Doublure en carton polyvinyle à face de polyvinyle
- Non autoclavables
- Non recommandé pour les hydrocarbures ou les agents de blanchiment
- Couleur : noir
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | Résine phénolique |
| Nbre par carton | 144/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Finition de col | 20-400 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon |
| Joint de fermeture | Pâte / vinyle |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | PTFE phénolique |