Learn More
DWK Life Sciences Ampoules à petite pointe cassante prérainurée Kimble™
Code produit 17770858 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
Conditionnement:
144 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17770858 2 ml 144 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17770858 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 12050G2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.69€
    57.29€ / 144 pièces
    Économisez 3.40€
    5% de réduction
Expédition estimée: 22-04-2027
Offre une stabilité maximale de la solution, ainsi qu’une étanchéité et une ouverture faciles
  • Kimax-51™ construction en verre
  • Pharmacopée des États-Unis (USP ) Borosilicate de type I
  • Rainurage à casser pour une ouverture facile
  • Pas besoin de lime pour ampoules
  • Étanchéité de pointe
  • Capacité : 2 ml
Spécification
Capacité (métrique) 2 ml
Matériau Verre borosilicaté
Type de produit Ampoule autocassable
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 1,2cm
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Hauteur (métrique) 61 mm
Longueur (métrique) 6,1cm
Longueur (impériale) 2,4 in
Longueur (métrique) du corps 3cm
Longueur (impériale) du corps 1,18 in