Learn More
DWK Life Sciences Joint en aluminium et verre borosilicaté sans bouchon Serum KG-35
Code produit 15219383
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
Conditionnement:
24 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15219383 200 ml 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15219383 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 61000G 200
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Neutraglas™
  • Sans bouchon
  • Finition col GPI : 20 A
Spécification
Capacité 6.76 oz, 200 ml
Capacité (métrique) 200 ml
Couleur Clear
Diamètre (impériale) 2.55 in
Matériau Verre borosilicaté
Longueur (métrique) 114mm
Stérilité Non-sterile
Bouche Narrow
Longueur (impériale) 4.48 in
Matériau du bouchon Aluminium
Taille du bouchon 20 A
Diamètre (métrique) 65 mm
Capacité (impériale) 200 ml (6.76 oz)
Forme Round
Type de produit Flacon à sérum