Learn More
DWK Life Sciences Microbilles en verre borosilicaté massif Kimble™ pour colonnes de distillation
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
Peuvent s’utiliser comme microbilles de mélange, comme granulés facilitant l’ébullition ou pour le conditionnement
Informations sur la commande
Conditionnées dans des boîtes de 1 lb
Spécification
Spécification
| Type | Beads |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Diamètre (métrique) | 5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Distillation Columns |