Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à sérum à face droite Kimble™
Code produit 10632174 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
20 mm
Quantité:
100/Cs.
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Quantité Conditionnement
10632174 20 mm 100/Cs. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10632174 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 73811T21
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.10€
    109.06€ / 100 pièces
    Économisez 13.04€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 18-06-2027
Pour les applications de recherche et d’emballage pharmaceutique
  • Pour une utilisation avec des flacons et bouteilles à finition sérique de 13 et 20 mm
  • La formulation universelle de chlorobutyle gris répond aux exigences USP, EP et JP pour les produits pharmaceutiques commercialisés à l’échelle mondiale
  • Ne contiennent aucun plastifiant,2-mercapto-benzothiazole, précurseur de nitrosamine ou latex de caoutchouc naturel
  • Applicable aux solutions aqueuses avec une gamme de pH de 2 à 10
  • Le revêtement en PTFE améliore la compatibilité chimique et minimise les interactions de surface
Informations sur la commande
Duromètre 50.
Spécification
Certifications/Conformité USP, EP, JP
Description Sans latex
À utiliser avec (application) Pour les applications de recherche et d’emballage pharmaceutique
À utiliser avec (équipement) Joint d'étanchéité en aluminium GPI de 20 mm
Dureté Duromètre 50
Quantité 100/Cs.
Autoclavable Autoclavable
Couleur Gris
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Diamètre (métrique) externe 20 mm
Diamètre (métrique) supérieur 20 mm
Matériau Caoutchouc chlorobutyle, PTFE
Type de produit Bouchon d’obturation
Forme Cylindrical
Stérilité Non-sterile
Stopper Number 20