Learn More
Kimberly-Clark™ Nettoyant pour les mains à usage fréquent Kimcare General™
Tous les produits Kimberly-Clark Professional ProduitsDescription
- Fournis en paquets de 4 bidons de 5 L
- Blanc
- Légèrement parfumé
- Idéal pour les toilettes très fréquentées
- Bon rapport coût-efficacité
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant pour les mains |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Liquide |
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001 |
| Dimensions (L x l x H) | 29 x 19 x 13 cm |
| À utiliser avec (application) | Adapté pour les toilettes à forte circulation |
| Conditionnement | Bidons |
| Quantité | 4 Paquets |
| Dimensions | 4 x 5 L |
| Volume (impérial) | 5,3 gal. |
| Afficher plus |