Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes médicales enchevêtrées Kleenex™
Description
- Parfaits pour en environnements médicaux.
- Ces essuyeurs doux et résistants, adaptés à une multitude de tâches
- Certification FSC
- Boîte Pop-up portative
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes |
| Longueur (impériale) | 10.62 in. |
| Longueur (métrique) | 18,60 cm |
| Largeur (impériale) | 10.62 in |
| Largeur (métrique) | 10,80 cm |
| Matériau | Mouchoir en papier recyclé |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 18,60 x 10,80 cm |
| Quantité d’emballage | 80 feuilles/carton |
| Afficher plus |