Learn More
Shamrock™ Étiquette Kimdura Durastick
Description
Étiquette adhésive -40 à -196°C
• Etiquette vierge résistante aux conditions extrèmes
• Dimensions spécifiques aux tubes de laboratoire
• Marquage au cryomarqueur
• Etiquette adhésive -40°C
• Etiquette vierge résistante aux conditions extrèmes
• Dimensions spécifiques aux tubes de laboratoire
• Marquage au cryomarqueur
• Etiquette adhésive -40°C
Spécification
Spécification
| Type d’adhésif | Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de produit | Étiquette Durastick |
| À utiliser avec (application) | Utilisation cryogénique |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimante thermique |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -80°C |
| Dimensions (métrique) | 12 x 32 mm |
| Dimensions (L x l) | 12 x 32 mm |