Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Chiffons à dévidage central Kimtech
Alle ansehen Kimberly-Clark Professional ProdukteBeschreibung
- Doux, absorbants et à faible peluchage
- Peu de matières extractibles (aucun liant ni agent tensioactif)
- Résistants aux acides, aux bases et aux solvants
- Distributeur à dévidage central, rapide à charger et facile à nettoyer
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Lingettes pour tâches critiques |
| Longueur (impériale) | 19.1 in. |
| Longueur (métrique) | 48.6 cm |
| Largeur (impériale) | 7 in |
| Largeur (métrique) | 17,8 cm |
| Matériau | Fibre vierge |
| Couleur | Blanc |
| Description | 6 rouleaux x 225 feuilles, blanc (1 350 au total) |
| À utiliser avec (application) | Adaptées à des tâches spécifiques dans des zones contrôlées comme le transport, la santé et la fabrication |
| Quantité d’emballage | 6 Rolls x 225 Sheets (1,350 total) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?