Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Chiffons de polissage en microfibre
Tous les produits Kimberly-Clark Professional ProduitsDescription
- Idéal pour diverses tâches de polissage à sec
- Conditionnés dans un sachet en PE hydrofuge étanche
- Chiffons réutilisables
- Idéaux dans des zones contrôlées comme le transport, les soins de santé et la fabrication
Spécification
Spécification
| Type de produit | Chiffon de polissage |
| Longueur (impériale) | 15,4 in |
| Longueur (métrique) | 39 cm |
| Largeur (impériale) | 15,4 in |
| Largeur (métrique) | 39 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Bleu |
| Dimensions (L x l) | 39 x 39 cm (15,4 x 15,4 in) |
| Quantité d’emballage | 25/Boîte |
| Stérilité | Non stérile |