Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Chiffons de polissage en microfibre
Code produit 12621466 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Vert
Conditionnement:
25 PCS
25 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12621466 Vert 25 PCS
12611466 Bleu 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12621466 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7636
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Kimtech™ Chiffons de polissage en microfibre pour diverses tâches de polissage à sec, telles que la préparation des surfaces avant peinture et le nettoyage des surfaces vitrées.
  • Idéal pour diverses tâches de polissage à sec
  • Conditionnés dans un sachet en PE hydrofuge étanche
  • Chiffons réutilisables
  • Idéaux dans des zones contrôlées comme le transport, les soins de santé et la fabrication
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chiffon de polissage
Longueur (impériale) 15.4 in.
Longueur (métrique) 39 cm
Largeur (impériale) 15.4 in.
Largeur (métrique) 39 cm
Matériau Papier
Couleur Vert
Dimensions (L x l) 39 x 39 cm (15,4 x 15,4 in)
Quantité d’emballage 25 x 1 boîte