Learn More
Kimtech™ G3 NxT Gants en nitrile
Code produit 17827055
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Grand+
Grande
Moyen
Standard
XL
XS
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17827055 Standard 1000 pièces
17807055 XS 1000 pièces
17817055 Moyen 1000 pièces
17897035 Grande 1000 pièces
17807045 XL 1000 pièces
17887045 Grand+ 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17827055 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 62991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    609.00€
    303.15€ / 1000 pièces
    Économisez 305.85€
    50% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les gants en nitrile offrent une protection sans faille et conviennent à une large gamme d'environnements de salles blanches.
  • Rigoureusement testés pour garantir leur conformité réglementaire, les rendant adaptés à ISO environnements de salles blanches de classe 3 ou supérieure
  • Le matériau en polymère de nitrile synthétique est conçu pour un ajustement et une fiabilité optimaux, avec des extrémités texturées pour une meilleure prise en main et une excellente étanchéité, ce qui réduit considérablement le risque de micro-perforations.
  • Ambidextres et dotées d'un poignet perlé pour plus de solidité et de facilité d'enfilage, elles permettent à celui ou celle qui les porte de les saisir et de partir sans craindre de déchirer le tissu.
  • Sans latex, sans silicone et sans poudre
  • L'absence de latex de caoutchouc naturel réduit le risque de réactions de type 1 liées au port de gants, protégeant ainsi le porteur et l'application.
  • Désigné comme EPI de catégorie III conformément au règlement (UE) 2016/425 et au règlement 2016/425 tel que transposé en droit britannique et modifié.
  • Les gants sont fournis conditionnés dans du polyéthylène compatible avec les salles blanches afin de faciliter leur intégration dans vos processus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó
Chlorinated Oui
Cleanroom Class Classe 1 (ISO 3)
Accelerator Free Non
AQL 1.5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour environnement contrôlé
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001 et ISO 13485
Modèle 62991-40
Résistance à la traction 18 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.5 cm