Learn More
Ansell Kimtech™ Gants stériles en latex G3
Code produit 17885365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
9
Conditionnement:
200 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17885365 9 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17885365 Fournisseur Ansell Code fournisseur 56849
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gants en latex stériles adaptés à la main, conçus pour les salles blanches, 8 mil/0,20 mm d’épaisseur, 12 in/300 mm de long, avec des poignets perlés et des bouts texturés.
  • Partenaire de confiance : Kimtech™ est votre partenaire pour stimuler le progrès et, dans le cadre d'un héritage d'innovation et de partenariat avec la communauté scientifique, nous sommes fiers de proposer Kimtech™ les G3 Sterile Latex Gloves
  • Gants stériles de confiance : Lorsque vous avez besoin d’un gant en latex stérile fiable, Kimtech™ les G3 Sterile Latex Gloves sont un excellent choix
  • Prise en main avec sensibilité améliorée : Ces gants présentent l’excellente sensibilité tactile pour laquelle le latex est connu, contiennent peu de protéines et d’endotoxines, et possèdent des paumes et des bouts texturés pour une prise en main
  • Poignet perlé en vedette : Ils sont dotés d’un manchet perlé pour éviter le roulement, mesure 12 in. Long et avec une épaisseur de 8 mil.
  • Éco-responsables manufacturés : Ils sont fabriqués en latex de caoutchouc naturel, une ressource renouvelable
  • Disponible en différentes tailles : Ces gants existent en paires spécifiques à chaque main et ne conviennent pas aux travailleurs et techniciens allergiques au latex
  • Sécurité fiable garantie : Que vous ayez besoin d’un gant en latex pour la fabrication de dispositifs médicaux, la pharmacie ou les laboratoires de recherche, Kimtech™ les gants stériles en latex G3 offrent une protection fiable
  • Protection contre les risques proposée : Porter les gants appropriés peut aider à réduire le risque de contamination croisée et offrir une barrière contre les éclaboussures
  • Conçu pour une utilisation en salle blanche : Les Kimtech™ Gants en latex stériles G3 sont recommandés pour ISO les environnements de salle blanche de classe 3 ou plus (double sac avec doublure de mallette)
  • Responsabilité environnementale : Ces gants en nitrile sont respectueux de l’environnement et peuvent être détournés de la décharge via le RightCycle™ Programme
  • Conçu pour la protection : Kimtech™ Il vous offre la protection et la propreté dont vous avez besoin, à un prix abordable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Classe 1 (ISO 3)
AQL 1,5
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.2 mm
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Salle blanche
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 9
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Modèle 56849
Séries KIMTECH™ Pure G3
Résistance à la traction 24 MPa
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30.5 cm