Learn More
Kimtech™ G3 Stérile Sterling™ Gants en nitrile
Description
- Conçues spécifiquement pour les mains et fabriquées en nitrile stérile, elles permettent un meilleur contrôle de la contamination et répondent à un large éventail de conditions réglementaires strictes.
- Convient aux normes de l'UE GMP ISO Salles blanches stériles de classe 5, grade A, ou supérieures, et offrent un ajustement confortable adapté au port par deux.
- Portées en double, elles offrent une sensation et une dextérité similaires à celles d'un seul gant en latex, sans risque de réaction allergique de type 1 au latex.
- Écologiquement responsables grâce à leur épaisseur réduite
- Des poignets perlés ajoutent des gants jetables’ Solidité et facilité d'enfilage, ainsi qu'une finition texturée qui améliore le contrôle tactile et la sensibilité
- Présente un niveau de propreté élevé, avec un maximum de 1200 particules. > μ0,5 m/cm2 et un taux d'endotoxines maximal de 20 unités/paire
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó |
| Chlorinated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Non |
| AQL | 1.5 |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Show More |