Learn More
Ansell Kimtech™ G3 Gants en nitrile blanc stériles
Description
- Partenariat innovant : Kimtech™ est votre partenaire pour stimuler le progrès, dans le cadre d'un héritage d'innovation et de partenariat avec la communauté scientifique, nous sommes fiers de proposer Kimtech™ les G3 Sterile White Nitrile Gloves
- Protection fiable : Lorsque vous avez besoin d’un gant Kimtech™ fiable pour salle blanche, les gants G3 Sterile White Nitrile sont un choix judicieux
- Contrôle renforcé de la contamination : Ces gants offrent une protection stérile améliorée des salles blanches contre une large gamme de contaminants, produits chimiques, virus et médicaments cytotoxiques
- Performances antistatiques : Avec un AQL de 1,5, les gants antistatiques, sans latex et silicone, présentent une finition texturée pour une meilleure prise en main et sensibilité, tout en étant adaptés à la double mise
- Stérilité certifiée : Kimtech™ Les gants stériles en nitrile blanc G3 sont validés à un niveau d’assurance de stérilité (SAL) de 10-6, avec un niveau de propreté maximum de 950 particules ; 0,5 μm/cm2
- Assurance à faible teneur en endotoxines : Ces gants contiennent une faible teneur en endotoxines et respectent les directives FDA de contact alimentaire et USP 800
- Ajustement spécifique à la taille : Disponibles en différentes tailles, ces gants spécifiques aux mains sont prêts pour la salle blanche
- Emballage efficace en procédé : Le double emballage dans des sacs en polyéthylène garantit que vos processus et flux de travail peuvent continuer à fonctionner efficacement dans ISO des salles blanches à 3 niveaux et plus, y compris les environnements de biotechnologie, traitement aseptique, pharmacie parentérale et production ophtalmique
- Solution durable : Ces gants en nitrile sont respectueux de l’environnement et peuvent être détournés de la décharge via le RightCycle™ Programme
- Fiabilité fiable : Kimtech™ Offre la protection et la propreté dont vous avez besoin, à un prix abordable
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D3577, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D6978-05 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN ISO 374-1:2016 ; EN 374-4:2003; EN ISO 374-5:2016 |
| Chemotherapeutic Rated | Oui |
| Cleanroom Class | Classe 1 (ISO 3) |
| AQL | 1,5 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (Metric) | 0,15 mm |
| Hand | Spécifique |
| Show More |