Learn More
Kimtech™ Masques faciaux type bec de canard KIMTECH™ M3, bandeaux en maille
Description
- Recommandés pour les environnements en salles blanches de classe ISO 3 ou supérieure
- Milieux filtrants en polypropylène fondu-soufflé
- La conception en forme de bec de canard offre une large zone de respiration pour un confort maximal
- Couche intérieure en tissu BiCoSof
- La couche extérieure est constituée d’un film de polyéthylène perforé peu pelucheux
- Conditionnement double
- Version non stérile 18-999-4521
- Irradiation aux rayons gamma avec un niveau d’assurance de stérilité de 10-6 version 19-175-580
Specifications
Specifications
| Type de produit | Masque facial pour salle blanche |
| Couleur | Blanc |
| Fastening Type | Bandeau |
| Matériau | Polyéthylène |
| Dimensions | Étalon |
| Stérilité | Stérile |
| Modèle | Sachet, 62483 |
| Cleanroom Class | Classe 1/ISO 3 |
| Efficacité de filtre | 97,2 % (PFE), 96 % (BFE) |
| À utiliser avec (application) | Pharmaceutique, biotechnologie |
| Show More |