Learn More
Kimtech™ Opal™ Gants en nitrile
Code produit 17377659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
170 pièces
200 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17377659 Standard 200 pièces
17367659 XS 200 pièces
17387659 Moyen 200 pièces
17397659 Grande 200 pièces
17307669 XL 170 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17377659 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 62881
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Non poudrés, ambidextres avec manchettes à bord roulé et extrémités texturées. L'absence de latex et de vulcanisants réduit le risque de réactions cutanées liées aux gants de type I et IV.
  • Kimtech™ Opal™ Les gants en nitrile protègent contre la contamination par les éclaboussures de produits chimiques et les risques liés aux micro-organismes, offrant une protection sans faille au moment et à l'endroit où cela compte.
  • Ces gants conviennent parfaitement aux installations de recherche et de production, aux sciences de la vie et aux applications de fabrication de médicaments non stériles.
  • Ils bénéficient d’une approche innovante qui utilise un polymère de nitrile fin avec une épaisseur de pointe de 0,07 mm seulement, mais avec une excellente résistance à la traction adaptée à une utilisation rigoureuse des procédés.
  • Facile à enfiler, doux et confortable Kimtech™ Opal™ Les gants en nitrile conviennent à un port prolongé.
  • L'absence de latex de caoutchouc naturel, de soufre et d'agents de vulcanisation* réduit le risque de réactions cutanées de type I et de type IV associées aux gants, protégeant ainsi le porteur ainsi que l'application.
  • Leur fabrication précise réduit le risque de contamination et garantit que les gants en nitrile offrent des niveaux élevés de conformité réglementaire.
  • Les manchettes à bord roulé et les bouts de doigts texturés permettent une excellente manipulation des matériaux humides et secs. Ces gants ambidextres ont été largement testés dans des conditions strictes.
  • En outre, grâce à leur conception en nitrile fin et à leur emballage efficient, ces gants résistants aux produits chimiques peuvent réduire les déchets à hauteur de 50 %.
  • Disponibles en plusieurs tailles : XS (62880), S (62881), M (62883), L (62883), XL (62884)
*Sans soufre ajouté et formulé sans les produits chimiques et accélérateurs de vulcanisation suivants : thiurames, thiazoles, guanidines et carbamates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 3
Certifications / conformité (Europe) EPI Cat III selon le règlement (UE) 2016/425, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 protection contre les micro-organismes et les virus
Accelerator Free Oui
Applications Industriel, Laboratoire
AQL 1,5
Couleur Bleu foncé
Jetable Usage unique
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 1,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2 mil
Palm Thickness (Metric) 0.05 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 2 mil
Épaisseur (métrique) 0.05 mm
Longueur (impériale) 9,45 in
Longueur (métrique) 24 cm