Learn More
Kimtech™ Polaris™ Gants en nitrile, 25 cm, ambidextres, magenta foncé
Description
- Kimtech™ Polaris™ Les gants en nitrile sont conçus pour la science, fabriqués pour vous et destinés à une utilisation en laboratoire, dans les applications des sciences de la vie et dans les environnements de fabrication pharmaceutique non stériles.
- Ces gants en nitrile haut de gamme, ambidextres et sans poudre, offrent une protection optimale en toutes circonstances.
- La formulation optimisée de nitrile (acrylonitrile-butadiène) offre une protection étendue contre les éclaboussures de produits chimiques et de médicaments de chimiothérapie sans compromis sur le confort de l'utilisateur.
- Les poignets perlés et les bouts des doigts texturés permettent une excellente manipulation des matériaux secs et humides.
- Ces gants ont été testés de manière approfondie dans des conditions rigoureuses et répondent à la norme AQL 0,65 en matière d'étanchéité, ce qui réduit considérablement le risque de micro-perforations.
- Sans poudre, sans latex ni silicone, Kimtech™ Polaris™ Les gants en nitrile sont conçus pour assurer le confort et la protection des mains tout en garantissant que les applications de recherche puissent être menées sans contamination.
- Ces gants sont désignés comme EPI Cat III conformément au règlement (UE) 2016/425 et au règlement 2016/425 tel qu'il a été transposé dans le droit britannique et modifié, et sont idéaux pour une utilisation dans des applications à haut risque, en plus d'être approuvés pour le contact alimentaire.
- Recyclable via The RightCycle™ Programme disponible.
Conformité assurée : - EPI Cat III conformément au règlement (UE) 2016/425 et au règlement 2016/425 tel qu'il a été transposé en droit britannique et modifié ; - EN ISO 374-1 Type B (JKOPT) Protection contre les projections chimiques ; - EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques ; - EN ISO 374-5 Protection contre les micro-organismes et les virus ; - ASTM D6978 Protection contre les éclaboussures de médicaments de chimiothérapie ; - ISO 10993 Biocompatibilité ; - Approuvé pour le contact alimentaire
Kimberly-Clark Professional™ Les équipements de protection individuelle sont exclusivement destinés à un usage professionnel et doivent être utilisés conformément à toutes les lois et normes applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi qu'à toutes les instructions d'utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit. Il est essentiel que toutes les instructions d’utilisation du produit ainsi que les lois et réglementations relatives à l’utilisation de chaque produit soient respectées afin que le produit contribue à protéger l’utilisateur. Une utilisation abusive de l’équipement de protection individuelle peut entraîner des blessures, des maladies ou la mort. Pour une sélection et une utilisation correctes du produit, les personnes doivent demander conseil à une personne compétente en matière de santé et de sécurité au travail.
Specifications
Specifications
| Certifications / conformité (Europe) | EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Laboratoire, Industriel |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Latex Free | Oui |
| Show More |