Learn More
Kimtech™ Polaris™ Gants en nitrile, 30 cm, ambidextres, magenta foncé
Code produit 17972881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17972881 Standard 50 pièces
17992871 XS 50 pièces
17962881 Moyen 50 pièces
17912881 Grande 50 pièces
17902881 XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17972881 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 62101
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Doté d'une protection étendue contre les éclaboussures de produits chimiques et de médicaments de chimiothérapie, Kimtech™ Polaris™ Xtra Les gants en nitrile sont sans poudre, ne contiennent ni latex ni silicone et ont une manchette plus longue. Les poignets perlés et les bouts des doigts texturés permettent une excellente prise en main par temps sec et humide.
  • Kimtech™ Polaris™ Xtra Les gants en nitrile sont conçus pour la science, fabriqués pour vous et destinés à une utilisation en laboratoire, dans les applications des sciences de la vie et dans les environnements de fabrication pharmaceutique non stériles.
  • Ces gants en nitrile haut de gamme, ambidextres et sans poudre, offrent une protection optimale en toutes circonstances.
  • La formulation optimisée de nitrile (acrylonitrile-butadiène) offre une protection étendue contre les éclaboussures de produits chimiques et de médicaments de chimiothérapie sans compromis sur le confort de l'utilisateur.
  • Les poignets perlés et les bouts des doigts texturés permettent une excellente manipulation des matériaux secs et humides.
  • Ces gants ont été testés de manière approfondie dans des conditions rigoureuses et répondent à la norme AQL 0,65 en matière d'étanchéité, ce qui réduit considérablement le risque de micro-perforations.
  • Sans poudre, sans latex ni silicone, Kimtech™ Polaris™ Xtra Les gants en nitrile sont également dotés d'une manchette plus longue pour une protection accrue du poignet et sont conçus pour garder les mains confortables et protégées tout en garantissant que les applications de recherche puissent être menées sans contamination.
  • Ces gants sont désignés comme EPI Cat III conformément au règlement (UE) 2016/425 et au règlement 2016/425 tel qu'il a été transposé dans le droit britannique et modifié, et sont idéaux pour une utilisation dans des applications à haut risque, en plus d'être approuvés pour le contact alimentaire.
  • Recyclable via The RightCycle™ Programme disponible.
Conformité assurée : - EPI Cat III conformément au règlement (UE) 2016/425 et au règlement 2016/425 tel qu'il a été transposé en droit britannique et modifié ; - EN ISO 374-1 Type B (JKOPT) Protection contre les projections chimiques ; - EN 374-4 Résistance à la dégradation par les produits chimiques ; - EN ISO 374-5 Protection contre les micro-organismes et les virus ; - ASTM D6978 Protection contre les éclaboussures de médicaments de chimiothérapie ; - ISO 10993 Biocompatibilité ; - Approuvé pour le contact alimentaire
Kimberly-Clark Professional™ Les équipements de protection individuelle sont exclusivement destinés à un usage professionnel et doivent être utilisés conformément à toutes les lois et normes applicables en matière de santé et de sécurité, ainsi qu'à toutes les instructions d'utilisation, avertissements et limitations accompagnant chaque produit. Il est essentiel que toutes les instructions d’utilisation du produit ainsi que les lois et réglementations relatives à l’utilisation de chaque produit soient respectées afin que le produit contribue à protéger l’utilisateur. Une utilisation abusive de l’équipement de protection individuelle peut entraîner des blessures, des maladies ou la mort. Pour une sélection et une utilisation correctes du produit, les personnes doivent demander conseil à une personne compétente en matière de santé et de sécurité au travail.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EPI Cat III según el Reglamento (UE) 2016/425 y el Reglamento 2016/425 tal como se incorporó a la legislación del Reino Unido y se modificó
Accelerator Free Non
Applications Laboratoire, Industriel
AQL 0.65
Couleur Violet
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 7,5 mil
Finger Thickness (Metric) 0.19 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 4,3 mil
Épaisseur (métrique) 0.11 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Longueur (métrique) 30 cm