Learn More
Kimberly-Clark™ Seau de lingettes de polissage KIMTECH™
Code produit 12695586 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Code produit 12695586 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    520.00€
    149.47€ / 300 pièces
    Économisez 370.53€
    71% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Conçu pour les procédés de polissage à sec. Le seau de lingettes de polissage Kimberly-Clark™ KIMTECH™ contient 300 lingettes blanches, non tissées hydroliées, adaptées à la préparation de surface, aux applications de pré/post peinture et au polissage du verre.
  • Pour une utilisation avec l’industrie de la fabrication de produits métalliques
  • 300 feuilles blanches sur un rouleau, distribuées à partir d’un distributeur de type seau spécialement conçu
  • Couvercle amovible pour un remplissage pratique
  • Couvercle central séparé pour une distribution facile des feuilles et une utilisation contrôlée.
  • Poignée en métal durable et poignée en plastique
  • Idéal pour l’essuyage en déplacement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chiffons de polissage
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 60 x 39 cm
Longueur (impériale) 14,82 in
Longueur (métrique) 60 cm
Largeur (métrique) 39 cm
À utiliser avec (application) Applications de peinture et pour le polissage des surfaces en verre