Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs en chiffon bleu Kimtech™ Process
Code produit 10748444 Tous les produits Kimberly-Clark Professional Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Épaisseur:
1 pli
2 plis
Couleur:
Blanc
Bleu
Dimensions (L x l):
30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 in)
38 x 34 cm (15 x 13,4 in)
Conditionnement:
160 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Épaisseur Couleur Dimensions (L x l) Conditionnement
10748444 1 pli Blanc 38 x 34 cm (15 x 13,4 in) -
10531163 2 plis Bleu 30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 in) 160 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10748444 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 7643
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les essuyeurs bleus offrent un accès immédiat à une protection hygiénique en déplacement. Parfaits pour les nettoyages répétés avec des produits chimiques et des solvants, sans laisser de peluches.
  • 1 boîte de chiffons bleus
  • Idéaux pour les nettoyages répétés avec des produits chimiques et des solvants, sans laisser de peluches
  • Système mobile en boîte BRAG permettant d’accéder immédiatement à des essuyeurs protégés de manière hygiénique en déplacement
  • 100 % sans silicone
  • Contribuent à maximiser l’efficacité et la productivité tout en réduisant les coûts
  • Compatibles avec les distributeurs d’essuyeurs Kimberly-Clark Professional (codes produits 6146, 6154 et 6155)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Essuyeur de processus
Longueur (impériale) 13,77 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 13,77 in
Largeur (métrique) 34 cm
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 38 x 34 cm (15 x 13,4 in)
À utiliser avec (application) Nettoyage répétitif avec des produits chimiques et des solvants, sans laisser de peluches
Épaisseur 1 pli