Learn More
Kimtech™ Combinaisons propres A8
Code produit 15578881
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Conditionnement:
25 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15578881 2XL 25 pièces
15538881 S 25 pièces
15548881 M 25 pièces
15558881 L 25 pièces
15568881 XL 25 pièces
15588881 3XL 25 pièces
15598881 XXXXL 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15578881 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 47695
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Maintenir ISO 7 environnements de salles blanches de classe C ou supérieure avec combinaisons respirantes et ultra-légères. Kimtech™ Les combinaisons A8 Clean Overalls sont fabriquées dans un tissu haute performance résistant aux produits chimiques et sont livrées dans un emballage compressé pour gagner de la place dans le vestiaire.
  • Tissu résistant aux produits chimiques haute performance
  • Tissu innovant et ultra-léger : 45 g/m²
  • Produit respirant
  • Très confortable
  • Emballage compressé pour gagner de l’espace dans la salle d’habillement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions 2XL
Sexe Unisexe
Matériau SMS
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique
Type de cheville Élastique
Type de manchette passe pouce
Type de goulot À collier
Type de cagoule Sans capuche
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de couture Piqué
Stérilité Non stérile
Résistance Aucun
Type de collier Support
Certifications/Conformité Équipement de protection individuelle (EPI) Cat III Type 5/6 (Protection contre les particules/protection limitée contre les projections), EN1149-1:1995 Vêtement antistatique
À utiliser avec (application) Environnements contrôlés
Cleanroom Class Classe 100 000 (ISO 8)