Learn More
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Gants ambidextres
Code produit 11839610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
50 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
11839610 Standard 50 pièces
11819620 XS 50 pièces
11829620 Moyen 50 pièces
11839620 Grande 50 pièces
11849620 XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11839610 Fournisseur Kimtech™ Code fournisseur 97611
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ sont extra-longs, sans latex, silicone ni poudre. Certifiés contact alimentaire, ils sont dotés de bouts de doigts texturés et de manchettes à bord roulé garantissant résistance et sensibilité.
Conformité assurée :
  • EPI de classe III conformément à la réglementation (UE) 2016/425,
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Protection contre les projections chimiques,
  • EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par des produits chimiques,
  • EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
  • Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
  • Gants extra-longs de pointe offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées.
  • La construction en nitrile donne des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex, et offre une protection certifiée contre un large éventail de produits chimiques, notamment les virus, les micro-organismes et les éclaboussures chimiques.
  • Les gants sont testés antistatiques, pour protéger l’utilisateur et l’équipement, et ambidextres.
  • Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
  • Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
  • Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001, Certifié pour le contact alimentaire, EN 374-1:2003, EN 374-2 : 2003 Protection contre les micro-organismes, 0120, Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III - Complexe CE
Accelerator Free Oui
Applications Industriel, Laboratoire
AQL 0.65
Couleur Violet
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0.16 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 5,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.14 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 5,5 mil
Épaisseur (métrique) 0.14 mm
Type de manchette de gant À bord roulé
Modèle 97611
Résistance à la traction Après le vieillissement : 21, Avant le vieillissement : 21
Longueur (impériale) 11,81 in
Longueur (métrique) 30 cm