Learn More
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Gants ambidextres
Description
Conformité assurée :
- EPI de classe III conformément à la réglementation (UE) 2016/425,
- EN ISO 374-1:2016 Type B (JKT) Protection contre les projections chimiques,
- EN 374-4:2003 Résistance à la dégradation par des produits chimiques,
- EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes et les virus
- Homologués pour le contact avec les denrées alimentaires
- Gants extra-longs de pointe offrant une protection, une propreté et une qualité inégalées.
- La construction en nitrile donne des produits plus résistants et plus fins que les gants en latex, et offre une protection certifiée contre un large éventail de produits chimiques, notamment les virus, les micro-organismes et les éclaboussures chimiques.
- Les gants sont testés antistatiques, pour protéger l’utilisateur et l’équipement, et ambidextres.
- Les bouts des doigts texturés améliorent la préhension et la sensibilité tactile pour des processus plus sûrs et plus efficaces.
- Les manchettes à bord roulé renforcent les gants, ce qui réduit le risque de déchirure et augmente leur durabilité, tout en réduisant le roulement vers le bas pour faciliter l’enfilage et le retrait.
- Ne contiennent pas de latex de caoutchouc naturel, de silicone ou de poudre, ce qui réduit les risques d’irritation cutanée pour l’utilisateur.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ISO 14001, ISO 9001, Certifié pour le contact alimentaire, EN 374-1:2003, EN 374-2 : 2003 Protection contre les micro-organismes, 0120, Équipement de protection individuelle (EPI) de catégorie III - Complexe CE |
| Accelerator Free | Oui |
| Couleur | Violet |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Bout des doigts texturé |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.16 mm |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 5,5 mil |
| Afficher plus |