Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ Lingettes DS pour solvants 7752, 12 rouleaux de 55 lingettes et 1 boîte
Description
- Chaque rouleau de recharge contient 55 lingettes blanches sèches, prêtes à être imprégnées du produit chimique ou désinfectant de votre choix, pour une utilisation dans le récipient fourni.
- Parfait pour le contrôle des infections dans les environnements de soins de santé occupés
- Le récipient rechargeable et hermétique permet de maîtriser les coûts et d'améliorer la sécurité en réduisant les risques de déversement.
- Lingettes industrielles jetables, idéales pour le nettoyage et la désinfection sans sprays.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes professionnelles |
| Longueur (impériale) | 9,055 in |
| Longueur (métrique) | 48 cm |
| Largeur (impériale) | 9,055 in |
| Largeur (métrique) | 23.9 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 55 x 12 rolls (60 au total) |
| Stérilité | Non stérile |