Learn More
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ Lingettes pour solvants System 6101, 6 recharges x 60
Description
- Chaque recharge contient un rouleau de 60 lingettes blanches pour solvants.
- Avancé Hydroknit™ Cette technologie garantit que les essuie-glaces sont résistants et absorbent rapidement les chocs.
- Conçu pour être utilisé avec le Wettask™ Seau distributeur de lingettes en rouleau, un système de nettoyage hermétique et rechargeable utilisant ces lingettes avec le solvant, le produit chimique ou le détergent de votre choix.
- Le couvercle à fermeture automatique unique réduit l'exposition des travailleurs aux COV nocifs en maintenant le système fermé en permanence, contribuant ainsi à améliorer la sécurité en réduisant les déversements.
- Parfait pour les environnements industriels, ce rouleau d'essuie-glace est idéal là où l'hygiène et la sécurité sont primordiales.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lingettes professionnelles |
| Longueur (impériale) | 12,59 in |
| Longueur (métrique) | 48 cm |
| Largeur (impériale) | 12,59 in |
| Largeur (métrique) | 32 cm |
| Matériau | Papier |
| Couleur | Blanc |
| Quantité d’emballage | 60 x 6 recambios (360 en total) |
| Stérilité | Non stérile |