Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Lingettes pour tâches délicates Kimwipes™
Shop All Cole-Parmer ProductsDescription
- Les lingettes peu pelucheuses absorbent 18 % d’eau en plus et sont 24 % plus rapides que la première lingette privée
- Idéales pour le nettoyage des surfaces, pièces, instruments et lentilles des laboratoires et environnements de recherche
- Ne rayera pas les surfaces délicates lorsqu’elles sont mouillées
- Distribuées individuellement pour réduire les déchets tout en minimisant les peluches, l’accumulation statique et la contamination
Specifications
Specifications
| Type de produit | Lingettes pour tâches délicates |
| Longueur (impériale) | 4 in |
| Longueur (métrique) | 21,33 cm |
| Largeur (impériale) | 8 in |
| Largeur (métrique) | 11,17 cm |
| Matériau | Mouchoir |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Dimensions (L x l) | 21,33 x 11,17 cm (8,4 x 4,4 po.) |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le nettoyage des surfaces, pièces, instruments et lentilles des laboratoires et environnements de recherche |
| Show More |