Learn More
Thermo Scientific™ Tampon de kinase I (5X)
Code produit 15444449
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444449 250 ml 250mL
15434449 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444449 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J61967.AK
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Formule : 100 mm Tris-HCl 100, 50 mm de chlorure de magnésium, 5 mm de dithiothréitol et 5 mm d’orthovanadate de sodium, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon de kinase I (5X)
Forme physique Liquide
Quantité 250 ml
Formule 100 mM de Tris-HCl 100, 50 mM de chlorure de magnésium, 5 mM de dithiothréitol et 5 mM d’orthovanadate de sodium, pH 7,4.
Usage exclusivement réservé à la recherche