Learn More
Thermo Scientific™ Tampon kinase II (5X)
Code produit 15463059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 ml
250 ml
Conditionnement:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463059 100 ml 100mL
15473059 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463059 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur J60269.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
Pour applications de biologie moléculaire et cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
  • Formule : 100 mm MOPS, 50 mm d’acétate de magnésium, 5 mm de DTT 5, 5 mm d’EDTA, 25 mm de bêta-glycérophosphate et 5 mm d’orthovanadate de sodium, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tampon kinase II (5X)
Forme physique Liquide
Quantité 100 ml
Formule 100 mM de MOPS, 50 mM d’acétate de magnésium, 5 mM de DTT 5, 5 mM d’EDTA, 25 mM de bêta-glycérophosphate, et 5 mM d’orthovanadate de sodium, pH de 7,4
Usage exclusivement réservé à la recherche